Få mere at vide
2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17941226
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17941226 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17941226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide
CAS 827026-44-8
Analyt- eller komponentnavne 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentanediamide, 2-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 2-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)pentanedioic acid diamide, 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide
InChI formel InChI=1S/C13H14N4O5/c14-11(18)5-4-10(12(15)19)16-6-8-7(13(16)20)2-1-3-9(8)17(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H2,14,18)(H2,15,19)
SMIL NC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)N
IUPAC navn 2-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)pentanediamide
Molekylvægt (g/mol) 306.274
Mængde 25 mg
Formel vægt 306.096 g/mol