Få mere at vide
2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide |
| CAS | 827026-44-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 N4 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pentanediamide, 2-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 2-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)pentanedioic acid diamide, 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N4O5/c14-11(18)5-4-10(12(15)19)16-6-8-7(13(16)20)2-1-3-9(8)17(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H2,14,18)(H2,15,19) |
| SMIL | NC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)pentanediamide |
| Vis mere |