missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30376018
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491085MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester
CAS 125428-01-5
Molekylær formel C18H19NO7
Mængde 5 mg
Synonym 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester, diethyl 2-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetyl)succinate
InChI formel InChI=1S/C18H19NO7/c1-3-25-15(21)9-13(18(24)26-4-2)14(20)10-19-16(22)11-7-5-6-8-12(11)17(19)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMIL O=C(N1CC(C(C(OCC)=O)CC(OCC)=O)=O)C(C=CC=C2)=C2C1=O
IUPAC navn 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester
Molekylvægt (g/mol) 361.35
Formel vægt 361.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.