missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30373139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373139 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491082.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester
CAS 125428-01-5
Molekylær formel C18H19NO7
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester, diethyl 2-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetyl)succinate
InChI formel InChI=1S/C18H19NO7/c1-3-25-15(21)9-13(18(24)26-4-2)14(20)10-19-16(22)11-7-5-6-8-12(11)17(19)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMIL O=C(N1CC(C(C(OCC)=O)CC(OCC)=O)=O)C(C=CC=C2)=C2C1=O
IUPAC navn 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester
Molekylvægt (g/mol) 361.35
Formel vægt 361.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.