Få mere at vide
2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10514994
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10514994 10 g 10g
10370243 1 g 1g
10546215 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM06477EA
Kemiske identifikatorer
CAS 273-09-6
Molekylær formel C6H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 120.111
InChI nøgle AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol
SMIL C1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 120.11
Procent renhed 97%