Få mere at vide
2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427422
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10427422 250 mg 250mg
10501682 1 g 1g
10021694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19155-88-5
Molekylær formel C7H3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 163.11
MDL nummer MFCD00276977
InChI nøgle WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2735454
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.12
Procent renhed 97%