Få mere at vide
2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101162
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10101162 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10101162 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09603DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS 114322-14-4
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H3ClN2O3S
Mængde 1 g
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
InChI nøgle SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 218.611
PubChem CID 2735446
Formel vægt 218.62
Procent renhed 97%