Få mere at vide
2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632635
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10632635 5 g 5g
10266702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09609DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175609-19-5
Molekylær formel C7H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 150.14
MDL nummer MFCD04115376
InChI nøgle OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC2=NON=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 150.14
Procent renhed 97%