Få mere at vide
2,1,3-benzoxadiazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 135.13 |
| Procent renhed | 97% |