Få mere at vide
2,1,3-benzoxadiazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170572
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10170572 1 g 1g
10784277 5 g 5g
10532432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10170572 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13048DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 767-63-5
Molekylær formel C6H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 135.126
MDL nummer MFCD00168448
InChI nøgle IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
PubChem CID 584570
IUPAC navn 2,1,3-benzoxadiazol-4-amin
SMIL C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 135.13
Procent renhed 97%