Få mere at vide
2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4S2/c13-9(14)5-8(10(15)16)18-11-12-6-3-1-2-4-7(6)17-11/h1-4,8H,5H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vægt | 282.9973 |