missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136027
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136027 500 mg
30136881 100 mg
30005446 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB130343500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95154-01-1
Molekylær formel C11 H9 N O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 283.32
Synonym (2-Benzothiazolylthio)succinic Acid, Butanedioic acid, 2-(2-benzothiazolylthio)-, Butanedioic acid, (2-benzothiazolylthio)- (9CI), 2-(2-Benzothiazolylthio)butanedioic acid, (2-Benzothiazolylthio)butanedioic acid, (2-Benzothiazolylthio)succinic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)succinic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)succinicacid, 2-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)succinic acid, Benzthiazol-2-ylthio succinic acid, Halox 650, Irgacor 252, Irgacor 252LD, Reocor 152
IUPAC navn 2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)butanedioic acid
SMIL OC(=O)CC(Sc1nc2ccccc2s1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9NO4S2/c13-9(14)5-8(10(15)16)18-11-12-6-3-1-2-4-7(6)17-11/h1-4,8H,5H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vægt 282.9973
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.