Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol, 98%
Artikelnummer. 11956801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11956801 25 g Glasflaske 25g
11946801 5 g Glasflaske 5g
11369431 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11956801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105660250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 273-13-2 | C6H4N2S | 136,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 273-13-2
Molekylær formel C6H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 136.18
InChI nøgle PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42 °C til 44 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 206 °C
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 27,569
Formel vægt 136.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo-2,1,3-thiadiazole
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.