Få mere at vide
2,1,3-benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Produktet bruges som industrielt opløsningsmiddel og farmaceutiske mellemprodukter til organisk syntese og anvendes nitrocellulose og andre harpikser, voks, fedtstoffer, farvestoffer og andre opløsningsmidler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,1,3-Benzothiadiazole |
| Smeltepunkt | 42 °C til 44 °C |
| Kogepunkt | 206 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 136.18 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |