Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15495877
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495877 250 mg 250mg
15475877 1 g 1g
15485877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33095.MD
CAS: 16405-98-4 | C7H4N2O2S | 180,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16405-98-4
Molekylær formel C7H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.181
MDL nummer MFCD01647555
InChI nøgle YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 602011
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 228 °C til 230 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.19
Procent renhed 97%