Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10542642
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10542642 250 mg 250mg
10272582 1 g 1g
10699905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10542642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16405-98-4
Molekylær formel C7H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.181
MDL nummer MFCD01647555
InChI nøgle YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602011
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel vægt 180.19
Procent renhed 97%