Få mere at vide
2,1,3-benzothiadiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262632
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10262632 250 mg 250mg
10405312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262632 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09204CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 71605-72-6
Molekylær formel C7H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 164.182
MDL nummer MFCD00457949
InChI nøgle GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-5-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.19
Procent renhed 97%