Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344472
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10344472 1 g 1g
10214934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344472 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09103DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 73713-79-8
Molekylær formel C6H3ClN2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 234.67
MDL nummer MFCD00068049
InChI nøgle CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 234.69
Procent renhed 97%