Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355359
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355359 1 g 1g
11365359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50377.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73713-79-8
Molekylær formel C6H3ClN2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 234.67
MDL nummer MFCD00068049
InChI nøgle CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 145 °C til 147 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 234.68
Procent renhed 97%