Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782283
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782283 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10772283 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10462434 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09101DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3529-57-5
Molekylær formel C7H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.181
MDL nummer MFCD05664666
InChI nøgle ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795202
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.19
Procent renhed 97%