Få mere at vide
2,1,3-benzothiadiazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10552842 250 mg 250mg
10049141 1 g 1g
10732027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5170-68-3
Molekylær formel C7H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 164.182
MDL nummer MFCD02681902
InChI nøgle ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2776283
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.19
Procent renhed 95%