Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334422
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10334422 250 mg 250mg
10601673 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09207CB
Kemiske identifikatorer
CAS 337508-62-0
Molekylær formel C7H3N3S2
Molekylvægt (g/mol) 193.242
MDL nummer MFCD02681895
InChI nøgle HHDWFDQYUFKNCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776292
IUPAC navn 5-isothiocyanato-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-5-ylisothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-isothiocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole,5-isothiocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-5-isothiocyanate, 5-isothiocyanatobenzo c 1.2.5 thiadiazole
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%