Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763233
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10763233 250 mg 250mg
10113454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763233 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09106CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 342411-14-7
Molekylær formel C7H3N3OS
Molekylvægt (g/mol) 177.181
MDL nummer MFCD02681903
InChI nøgle HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776284
IUPAC navn 4-isocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
SMIL C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci
Formel vægt 177.19
Procent renhed 97%