Få mere at vide
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113454
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10113454 5 g 5g
10763233 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09106DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 342411-14-7
Molekylær formel C7H3N3OS
Molekylvægt (g/mol) 177.181
MDL nummer MFCD02681903
InChI nøgle HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776284
IUPAC navn 4-isocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
SMIL C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci
Formel vægt 177.19
Procent renhed 97%