Få mere at vide
2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10629315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10629315 5 g 5g
10432504 250 mg 250mg
10072414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10629315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50809DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6006-82-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00666033
InChI nøgle JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
PubChem CID 2759846
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%