Få mere at vide
2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol |
| CAS | 88891-55-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5 H11 N O S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NOS2/c7-2-1-6-3-8-5-9-4-6/h7H,1-5H2 |
| SMIL | OCCN1CSCSC1 |
| IUPAC navn | 2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.28 |
| Formel vægt | 165.0282 |
| Vis mere |