missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30136836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136836 100 mg
30041364 500 mg
30040470 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88891-55-8
Molekylær formel C5 H11 N O S2
Molekylvægt (g/mol) 165.28
IUPAC navn 2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)ethanol
SMIL OCCN1CSCSC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NOS2/c7-2-1-6-3-8-5-9-4-6/h7H,1-5H2
Formel vægt 165.0282
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.