Få mere at vide
2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17973776
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17973776 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17973776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0329.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
CAS 873895-41-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Thiophenecarbonitrile, 2-[(2-aminophenyl)amino]-5-methyl-, 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile, 2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-(2-Aminoanilino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C12H11N3S/c1-8-6-9(7-13)12(16-8)15-11-5-3-2-4-10(11)14/h2-6,15H,14H2,1H3
SMIL Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2N)s1
IUPAC navn 2-(2-aminoanilino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 229.0674 g/mol