Få mere at vide
2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 904236-46-0 |
| Molekylær formel | C19 H16 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O2/c1-13(17-8-4-5-9-18(17)19(20)21)15-11-10-14-6-2-3-7-16(14)12-15/h2-13H,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | CC(c1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(1-naphthalen-2-ylethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vægt | 276.115 |