Få mere at vide
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425902
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10425902 1 g 1g
10425712 250 mg 250mg
10220595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10425902 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10833DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 4865-84-3
Molekylær formel C9H6NO3
Molekylvægt (g/mol) 176.15
MDL nummer MFCD02180388
InChI nøgle BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
SMIL [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acetat
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%