Få mere at vide
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10220595
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10220595
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM10833DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4865-84-3
Molekylær formel C9H6NO3
Molekylvægt (g/mol) 176.15
MDL nummer MFCD02180388
InChI nøgle BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
SMIL [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)eddikesyre
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%