Få mere at vide
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-2,4,6,8-9,12H,3,5,7H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 198.1157 |