missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide, Mikromol™

Artikelnummer. 30461199
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461199 4 x 25 mg
30051044 100 mg
30052166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461199 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.2000254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
CAS 30763-03-2
Analyt- eller komponentnavne 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-8(12)5-11-9(13)6-3-1-2-4-7(6)16(11,14)15/h1-4H,5H2,(H2,10,12)
Løsningstype Neat
SMIL NC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC navn 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 240.24
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 240.0205 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.