Få mere at vide
2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide |
| CAS | 30763-03-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-8(12)5-11-9(13)6-3-1-2-4-7(6)16(11,14)15/h1-4H,5H2,(H2,10,12) |
| SMIL | NC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetamide |
| Vis mere |