Få mere at vide
2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 146351-72-6 |
| Molekylær formel | C9H20O3Si |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetic acid methyl Ester, Methyl (tert-butyldimethylsilyloxy)Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O3Si/c1-9(2,3)13(5,6)12-7-8(10)11-4/h7H2,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.34 |
| Formel vægt | 204.1182 |