Få mere at vide
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine |
| CAS | 39919-69-2 |
| Molekylær formel | C9H14N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c1-9(2,3)8-6-7(10)4-5-11-8/h4-6H,1-3H3,(H2,10,11) |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(N)ccn1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1157 |