missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 85187-22-0 |
| Molekylær formel | C9H6F4O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-5,8H |
| SMIL | O=Cc1c(cccc1)O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?