Få mere at vide
2-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762493
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762493 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10762493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05480DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS 17997-47-6
Tæthed 1.15g/mL
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C17H31NSn
MDL nummer MFCD00052052
Mængde 1 g
Synonym 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
InChI nøgle GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn tributyl(pyridin-2-yl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 368.152
PubChem CID 607784
Formel vægt 368.15
Procent renhed Tech.
Grad Technical