Få mere at vide
(1S)-(-)-Verbenone, 94%
Artikelnummer. 10522611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522611 10 g Glasflaske 10g
10441441 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203630100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1196-01-6 | C10H14O | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1196-01-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00001343
InChI nøgle DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC navn (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on
SMIL CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-Verbenone
Navn note 94%
Farve Gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 227°C to 228°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4950 to 1.497
Mængde 10 g
Beilstein 07, 161
Specifik vægtfylde 0.97
Specifik rotationstilstand − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Specifik rotation -220
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 150.22
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske