missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S)-trans-Y-Cyhalothrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-trans-Y-Cyhalothrin |
| CAS | 76703-68-9 |
| Molekylær formel | C23H19ClF3NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1S,3R)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1S-[1α(R*),3β(Z)]]-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20+/m0/s1 |
| SMIL | C(=C(/C(F)(F)F)\Cl)\[C@H]1[C@H](C(O[C@H](C#N)C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2)=O)C1(C)C |
| IUPAC navn | (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.85 |
| Formel vægt | 449.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?