Få mere at vide
(1S)-trans-Lambda-Cyhalothrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-trans-Lambda-Cyhalothrin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18?,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 449.1 |