Få mere at vide
(1S)-(-)-β -Pinen, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758698 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Metal drum
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
Artikelnummer. 10086193
Brand: Thermo Scientific Acros 150322500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18172-67-3
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001345
InChI nøgle WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC navn (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
SMIL CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-β-Pinene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -61.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 165.0°C to 167.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4770 to 1.4810
Mængde 250 mL
FN nummer 2319
Beilstein 05,154
Merck Index 14,7446
Specifik vægtfylde 0.87
Specifik rotationstilstand − 19.50 (25.00°C c=neat)
Specifik rotation -19.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formel vægt 136.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.