Få mere at vide
(1S)-(+)-Myrtenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-(+)-Myrtenol |
| CAS | 6712-78-3 |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Darwinol, (1S,5R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, (+)-Myrtenol, 6,6-Dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2CC=C(CO)[C@H]1C2 |
| IUPAC navn | [(1S,5R)-6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]hept-2-enyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.233 |
| Formel vægt | 152.12 |