Få mere at vide
(1S)-(+)-Methylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046329
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11368865
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13987.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5157-89-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5157-89-1
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00062977
InChI nøgle XHXUANMFYXWVNG-DLOVCJGASA-N
Synonym neoisomenthyl acetate, +-menthylacetate, 1s-2alpha-1-methylethyl-5alpha-methylcyclohexan-1alpha-ol acetate
PubChem CID 21630934
IUPAC navn [(1S,2S,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]acetat
SMIL CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-Menthyl acetate
Tæthed 0.925
Kogepunkt 229°C to 230°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 250 mg
Beilstein 1909419
Optisk rotation +80.5° (c=8 in Benzene)
Formel vægt 198.31
Procent renhed 99%