missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1S-cis-Bifenthrin, TRC

Artikelnummer. 30339262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339262 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3829855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1S-cis-Bifenthrin
CAS 439680-77-0
Molekylær formel C23 H22 Cl F3 O2
Mængde 5 mg
Synonym (S)-Bifenthrin, (1S,3S)-(2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl 3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12-/t18-,20-/m1/s1
SMIL Cc1c(COC(=O)[C@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C2(C)C)cccc1c3ccccc3
IUPAC navn (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 422.868
Formel vægt 422.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.