Få mere at vide
(1S)-Camphorsultam, TRC
Artikelnummer. 30336464
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336464 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1751255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-Camphorsultam
CAS 94594-90-8
Molekylær formel C10H17NO2S
Mængde 5 g
Synonym (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2
IUPAC navn (5R)-10,10-dimethyl-3λ6-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dekane 3,3-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 215.13
Formel vægt 215.098