Få mere at vide
(1S)-(-)-Camphorsulfonylimine, 98+%
Artikelnummer. 11415756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415756 1 g 1g
11425756 5 g 5g
11435756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20823.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60886-80-8 | C10H15NO2S | 213.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60886-80-8
Molekylær formel C10H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 213.30
MDL nummer MFCD00013315,MFCD00064576
InChI nøgle ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
PubChem CID 45925640
IUPAC navn 10,10-dimethyl-3λ6-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-en-3,3-dion
SMIL CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Smeltepunkt 226°C to 228°C
Mængde 1 g
Beilstein 85296
Formel vægt 213.3
Procent renhed ≥98%