missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3144-16-9 |
| Smeltepunkt | 195°C (Decomposes) |
| MDL nummer | MFCD00064157 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.3 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?