Få mere at vide
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre, 98+% (tørvægt), vand< 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023104
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11453247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16179.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre anvendes som stabilisator. (+)-(1S)-kamfer-10-sulfonsyre er et meget effektivt opløsningsmiddel. . Chirale polyanilin (PANI) nanofibre blev syntetiseret via en let potentiostatisk elektropolymerisationsmetode uden skabelon i nærvær af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre(D-CSA) eller (1R)-(-)kamfer-10-sulfonsyre(L-CSA) som dopingmiddel. Syntese af QUAT'er afledt af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre anvendes som stabilisator. (+)-(1S)-kamfer-10-sulfonsyre er et meget effektivt opløsningsmiddel. . Chirale polyanilin (PANI) nanofibre blev syntetiseret via en let potentiostatisk elektropolymerisationsmetode uden skabelon i nærvær af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre(D-CSA) eller (1R)-(-)kamfer-10-sulfonsyre(L-CSA) som dopingmiddel. Syntese af QUAT'er afledt af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre.
Opløselighed Udvis moderat
opløselighed i HCCl.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3144-16-9
Molekylær formel C10H15O4S
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00064157,MFCD00074827
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonym 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC navn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsyre
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Smeltepunkt 196°C to 200°C (decomposition)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 2 %
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2809675
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1734
Opløselighedsinformation Exhibit moderate solubility in HCCl.
Optisk rotation +20° (c=2 in Water)
Formel vægt 232.3
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid