Få mere at vide
(1S)-(+)-kamfer-10-sulfonsyre, 98+% (tørvægt), vand <2%
Artikelnummer. 11453247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453247 25 g 25g
11463247 100 g 100g
11473247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16179.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231,29 g/mol
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre anvendes som stabilisator. (+)-(1S)-kamfer-10-sulfonsyre er et meget effektivt opløsningsmiddel. . Chirale polyanilin (PANI) nanofibre blev syntetiseret via en let potentiostatisk elektropolymerisationsmetode uden skabelon i nærvær af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre(D-CSA) eller (1R)-(-)kamfer-10-sulfonsyre(L-CSA) som dopingmiddel. Syntese af QUAT'er afledt af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre anvendes som stabilisator. (+)-(1S)-kamfer-10-sulfonsyre er et meget effektivt opløsningsmiddel. . Chirale polyanilin (PANI) nanofibre blev syntetiseret via en let potentiostatisk elektropolymerisationsmetode uden skabelon i nærvær af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre(D-CSA) eller (1R)-(-)kamfer-10-sulfonsyre(L-CSA) som dopingmiddel. Syntese af QUAT'er afledt af (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyre.
Opløselighed Udvis moderat
opløselighed i HCCl.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3144-16-9
Molekylær formel C10H15O4S
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00064157,MFCD00074827
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonym 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC navn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsyre
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Smeltepunkt 196 °C til 200 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 2 %
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2809675
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1734
Opløselighedsinformation Udviser moderat opløselighed i HCCl.
Optisk rotation +20° (c=2 i vand)
Formel vægt 232.3
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid