Få mere at vide
(1S)-(-)-Camphanic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449840
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449840 1 g 1g
11355639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16098.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13429-83-9
Molekylær formel C10H13O4
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00044948,MFCD00044948,MFCD00044948
InChI nøgle KPWKPGFLZGMMFX-ZJUUUORDSA-M
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carboxylic acid, 1s---camphanic acid, 1s---camphanicacid, s---1-camphanic acid
PubChem CID 12302326
IUPAC navn (4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carboxylic acid
SMIL CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-Camphanic acid
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Mængde 1 g
Beilstein 84570
Formel vægt 198.22
Procent renhed 99%